Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension Tygon™ ST
Tubulure d’extension à rallonge abordable pour les applications générales en laboratoire. La tubulure d’extension Ismatec™ Tygon™ ST est destinée aux tubulures à 2 et 3 arrêts.
Marque: Ismatec™ SC0039T
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Transparent.
- Résistance à presque tous les produits chimiques inorganiques.
- Sans goût.
- Paroi intérieure lisse et polie.
- Faible perméabilité aux gaz.
- Résistance à l’usure et non-oxydante.
- Diélectrique élevé constant.
- Lixiviation possible du plastifiants.
- Applications
- Acides : Bon
- Solutions alcalines : Bon
- Solvants : Non recommandé
- Pression : Foire
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Excellent
- Milieux stériles : Limité
- Conformes aux normes : FDA 21 CFR175.300
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C ; la tubulure apparaît laiteuse.
- Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
- Stérilisation par irradiation déconseillée.
Spécification
Tubulure d’extension | |
Autoclavables | |
10 m | |
-50°C | |
CO2 360, O2 80, N2 40 | |
Transparent | |
74°C |
FDA 21 CFR 175.300 | |
Tygon | |
Applications générales de laboratoire, tubulure à 2 et 3 arrêts. | |
Dia. int. de 1,30 mm | |
Lixiviation potentielle de plastifiants | |
Bon |