Learn More
Neville and More™ Flacons d’injection en verre de type 3
Stocke les solutions médicales ou les antibiotiques.
Marque: Neville and More™ 00770C3
12.41 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 3.19500kg
Description
- Avec col à sertir
- Matériau du col : verre inviolable
- Idéal pour conserver les liquides dans divers flacons, cuves et consommables de laboratoire
- Bande inviolable
- Non réactif
- Matériau : verre
Spécification
Flacon d’injection en verre avec col à sertir | |
Transparent | |
Permettent de stocker des réactifs médicaux ou des antibiotiques | |
Coupe transversale, circulaire | |
Bouchon à sertir | |
2 cm |
2,54cm | |
Verre (type 3) | |
168 | |
10mL | |
5,35 m (col) |