Learn More
Neville and More™ Flacons d’injection en verre de type 3
Stocke les solutions médicales ou les antibiotiques.
61.70€ - 171.00€
Spécification
Description | Flacon d’injection en verre avec col à sertir |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre (type 3) |
À utiliser avec (application) | Permettent de stocker des réactifs médicaux ou des antibiotiques |
Modèle | Coupe transversale, circulaire |
Code produit | Marque | Volume (métrique) jusqu’au rebord | Diamètre (métrique) intérieur de col | Hauteur (métrique) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) jusqu’au rebord | Diamètre (métrique) intérieur de col | Hauteur (métrique) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15383418
|
Neville and More™
00770C3 |
10mL | 2,54cm | 5,35 m (col) | 168 |
61.70€
168 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15393418
|
Neville and More™
299684 |
50 ml | 4,25cm | 7,3 cm (col) | 130 |
171.00€
130 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Avec col à sertir
- Matériau du col : verre inviolable
- Idéal pour conserver les liquides dans divers flacons, cuves et consommables de laboratoire
- Bande inviolable
- Non réactif
- Matériau : verre
Spécification
Flacon d’injection en verre avec col à sertir | |
Verre (type 3) | |
Coupe transversale, circulaire | |
2 cm |
Transparent | |
Permettent de stocker des réactifs médicaux ou des antibiotiques | |
Bouchon à sertir |