Learn More
asecos™ Armoires de stockage de sécurité combinées de type 30 K-PHOENIX-30
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
Marque: asecos™ 3034200130345
Informations supplémentaires : Poids : 362.05920kg
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Deux en un : 2 compartiments (séparés verticalement) permettent le stockage de liquides inflammables et de produits chimiques agressifs dans une armoire
- Convivial et sûr (compartiment de porte pliante) : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) / verrou cylindrique
Spécification
1691 mm | |
Armoires de stockage de sécurité combinées | |
532 mm | |
revêtement époxy lisse | |
1202 mm | |
598 x 1202 x 1968 mm | |
À gauche :519 x 532 x 1691, mm, droite :519 x 486 x 1691 mm | |
Étagère de plateau | |
1968 mm | |
K30.197.120.MV.FWAS | |
100 mm | |
Résistance au feu 30 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre), 6 étagères de plateau (panneau revêtu de résine de mélamine / PP) | |
Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail | |
519 mm | |
Tôle d'acier | |
Système de blocage des portes | |
380,50 kg | |
Gris clair (RAL 7035) | |
598 mm | |
Ailette, Pliant | |
9 | |
2 |