Learn More
asecos™ Armoires de stockage de sécurité combinées de type 30 K-PHOENIX-30
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
3283.88€ - 3831.90€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu 30 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 598 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 519 mm |
Couleur | Gris clair (RAL 7035) |
Dimensions (P x L x H) | 598 x 1202 x 1968 mm |
Code produit | Marque | Nbre d’étagères | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre d’étagères | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15924326
|
asecos™
3034200130345 |
9 |
3831.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13264869
|
asecos™
3034200130344 |
7 |
3283.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Deux en un : 2 compartiments (séparés verticalement) permettent le stockage de liquides inflammables et de produits chimiques agressifs dans une armoire
- Convivial et sûr (compartiment de porte pliante) : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) / verrou cylindrique
Spécification
Résistance au feu 30 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE | |
519 mm | |
598 x 1202 x 1968 mm | |
Armoires de stockage de sécurité combinées | |
Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail | |
1691 mm | |
K30.197.120.MV.FWAS | |
revêtement époxy lisse | |
532 mm |
598 mm | |
Gris clair (RAL 7035) | |
Tôle d'acier | |
Ailette, Pliant | |
1968 mm | |
Système de blocage des portes | |
2 | |
1202 mm |