Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité Q-CLASSIC-90
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
Marque:  asecos™ 3007304034378
Informations supplémentaires : Poids : 309.40201kg
Code produit. 15911606
  • 3378.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-09-2024
Description
  • Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion, surface résistante aux rayures et aux impacts, facile à nettoyer
  • Une manipulation facile et confortable : les portes se bloquent sur n’importe quelle position et se ferment automatiquement en cas d’incendie
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec un verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Transport aisé : base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
  • Alignement aisé : aides au réglage qui permettent de compenser les sols inégaux
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique, rouet dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique en quantité suffisante
  • Résistance au feu pendant 90 minutes
  • Type testé conformément à la norme EN 14470-1
  • Conformité EN 16121/16122
  • Certification GS
  • Conforme CE
Spécification
Spécification
1647 mm
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
522 mm
Tôle d'acier
615 x 599 x 1953 mm
522 x 450 x 1647 mm
615 mm
avec porte battante, À charnière droite
90 mm
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE
porte battante en jaune sécurité
Armoire de stockage de sécurité
450 mm
revêtement époxy texturé
599 mm
338,00 kg
Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004)
1953 mm
Q90.195.060.R
1