Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité Q-CLASSIC-90
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
2620.85€ - 3378.75€
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure | 615 mm |
---|---|
Profondeur (métrique) intérieure | 522 mm |
Dimensions (P x L x H) | 615 x 599 x 1953 mm |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 522 x 450 x 1647 mm |
Hauteur (métrique) de l’ouverture | 90 mm |
Code produit | Marque | Configuration | Modèle de porte | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Configuration | Modèle de porte | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15941596
|
asecos™
3007304034371 |
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec porte battante, À charnière droite | porte battante en jaune sécurité |
2620.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15931396
|
asecos™
3007204133600 |
3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec porte battante, Charnière gauche | porte battante en gris clair |
2620.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15961636
|
asecos™
3007304134371 |
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec porte battante, À charnière droite | porte battante en gris clair |
2620.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15981596
|
asecos™
3007304034375 |
3 étagères de type plateau, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec porte battante, À charnière droite | porte battante en jaune sécurité |
2822.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15971366
|
asecos™
3007204033606 |
3 étagères de plateau, 1 insert perforé (180 mm de haut), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec porte battante, Charnière gauche | porte battante en jaune sécurité |
2822.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15991596
|
asecos™
3007304034376 |
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec porte battante, À charnière droite | porte battante en jaune sécurité |
3056.51€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15981396
|
asecos™
3007204133608 |
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec porte battante, Charnière gauche | porte battante en gris clair |
3056.51€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15911646
|
asecos™
3007304134376 |
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec porte battante, À charnière droite | porte battante en gris clair |
3056.51€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15997822
|
asecos™
3007204033610 |
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec porte battante, Charnière gauche | porte battante en jaune sécurité |
3378.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15911606
|
asecos™
3007304034378 |
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec porte battante, À charnière droite | porte battante en jaune sécurité |
3378.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15901406
|
asecos™
3007204133610 |
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec porte battante, Charnière gauche | porte battante en gris clair |
3378.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15931646
|
asecos™
3007304134378 |
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | avec porte battante, À charnière droite | porte battante en gris clair |
3378.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
Fonction / construction
- Robuste et durable : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégé contre la corrosion
- Ergonomique : la porte restent à la position lors de l´ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- Utilisation controlée : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- Transport facile : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d´extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation
équipée avec
- 6 x tiroir, capacité de charge: 25 Kgs, volume: 5 Litres, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- conforme NF EN 16121/16122
- Certifiée GS
- conforme CE
Spécification
615 mm | |
615 x 599 x 1953 mm | |
90 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
1953 mm | |
1 | |
599 mm |
522 mm | |
522 x 450 x 1647 mm | |
Acier | |
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail | |
1647 mm | |
Revêtu de poudre, texturé | |
450 mm |