Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité Q-CLASSIC-90
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
Marque:  asecos™ 3007304034371
Informations supplémentaires : Poids : 287.80200kg
Code produit. 15941596
  • 2620.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-09-2024
Description
  • Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion, surface résistante aux rayures et aux impacts, facile à nettoyer
  • Une manipulation facile et confortable : les portes se bloquent sur n’importe quelle position et se ferment automatiquement en cas d’incendie
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec un verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Transport aisé : base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
  • Alignement aisé : aides au réglage qui permettent de compenser les sols inégaux
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique, rouet dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique en quantité suffisante
  • Résistance au feu pendant 90 minutes
  • Type testé conformément à la norme EN 14470-1
  • Conformité EN 16121/16122
  • Certification GS
  • Conforme CE
Spécification
Spécification
1647 mm
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
522 mm
Tôle d'acier
615 x 599 x 1953 mm
522 x 450 x 1647 mm
Standard
1953 mm
Q90.195.060.R
90 mm
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE
porte battante en jaune sécurité
Armoire de stockage de sécurité
450 mm
revêtement époxy texturé
599 mm
314,00 kg
Gris anthracite, Jaune avertissement
615 mm
avec porte battante, À charnière droite
3
1