Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité Q-CLASSIC-90
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
Marque: asecos™ 3007304034375
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 290.50201kg
Description
- Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion, surface résistante aux rayures et aux impacts, facile à nettoyer
- Une manipulation facile et confortable : les portes se bloquent sur n’importe quelle position et se ferment automatiquement en cas d’incendie
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec un verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
- Transport aisé : base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
- Alignement aisé : aides au réglage qui permettent de compenser les sols inégaux
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique, rouet dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique en quantité suffisante
- Résistance au feu pendant 90 minutes
- Type testé conformément à la norme EN 14470-1
- Conformité EN 16121/16122
- Certification GS
- Conforme CE
Spécification
1647 mm | |
3 étagères de type plateau, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
522 mm | |
Tôle d'acier | |
615 x 599 x 1953 mm | |
522 x 450 x 1647 mm | |
étagère de rétention | |
1953 mm | |
Q90.195.060.R | |
90 mm | |
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
porte battante en jaune sécurité | |
Armoire de stockage de sécurité | |
450 mm | |
revêtement époxy texturé | |
599 mm | |
317,00 kg | |
Gris anthracite, Jaune avertissement | |
615 mm | |
avec porte battante, À charnière droite | |
3 | |
1 |