Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité S-CLASSIC-90
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
Marque:  asecos™ 3022700133659
Informations supplémentaires : Poids : 278.96851kg
Code produit. 15933116
  • 2158.16€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-09-2024
pour voir le stock disponible 
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
Description
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Spécification
1742 mm
3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
524 mm
Tôle d'acier
616 x 596 x 1968 mm
524 x 450 x 1742 mm
Standard
1968 mm
S90.196.060
120 mm
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE
Grande
Armoire de stockage de sécurité
450 mm
revêtement époxy lisse
596 mm
281,00 kg
Gris clair (RAL 7035)
616 mm
avec porte battante, Charnière gauche
3
1