Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité S-CLASSIC-90
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
2109.40€ - 2359.56€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 616 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 524 mm |
Matériau | Acier |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) extérieure | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) extérieure | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15933796
|
asecos™
3023800133736 |
1298 mm | 3 étagères, 1 insert perforé (185 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
2109.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15993816
|
asecos™
3023800233736 |
1298 mm | 3 étagères, 1 insert perforé (185 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
2109.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15933116
|
asecos™
3022700133659 |
1968 mm | 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
2158.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15983146
|
asecos™
3022700233659 |
1968 mm | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
2158.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15973116
|
asecos™
3022700133663 |
1968 mm | 3 étagères de type plateau, 1 insert perforé (320 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
2359.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15913156
|
asecos™
3022700233663 |
1968 mm | 3 étagères de type plateau, 1 insert perforé (320 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
2359.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
Fonction / construction
- Robuste et durable : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- Utilisation controlée : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
équipée avec
- 2 x étagère, capacité de charge: 75 Kgs, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
- 1 x caillebotis, capacité de charge: 75 Kgs, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
- 1 x bac de rétention au sol, volume: 22 Litres, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- conforme NF EN 16121/16122
- Certifiée GS
- conforme CE
Spécification
Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE | |
524 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail | |
Lisse et revêtu de poudre | |
450 mm |
616 mm | |
Acier | |
Battant(s), Charnière gauche | |
1 | |
596 mm |