Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité S-CLASSIC-90
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
Marque: asecos™ 3020400133705
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 352.44720kg
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
1742 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
750 mm | |
revêtement époxy lisse | |
896 mm | |
371,00 kg | |
Gris clair (RAL 7035) | |
616 mm | |
Ailette | |
3 | |
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
3 étagères, 1 insert perforé (370 mm), 1 bac collecteur inférieur de 22 L (tôle d’acier revêtue de poudre) | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
524 mm | |
Tôle d'acier | |
616 x 896 x 1968 mm | |
524 x 750 x 1742 mm | |
Standard | |
1968 mm | |
S90.196.090 | |
2 |