Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité S-CLASSIC-90
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
2688.16€ - 3720.60€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 616 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 524 mm |
Matériau | Tôle d'acier |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
Code produit | Marque | Configuration | Couleur | Hauteur (métrique) extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Configuration | Couleur | Hauteur (métrique) extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15155155
|
asecos™
3012100230155 |
2 étagères, 1 insert perforé (275 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune sécurité (RAL 1004) | 1298 mm |
3720.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15922786
|
asecos™
3012100133744 |
2 étagères, 1 insert perforé (285 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) | 1298 mm |
2688.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15566855
|
asecos™
3012100233744 |
2 étagères, 1 insert perforé (285 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune sécurité (RAL 1004) | 1298 mm |
2688.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15932956
|
asecos™
3020400133705 |
3 étagères, 1 insert perforé (370 mm), 1 bac collecteur inférieur de 22 L (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) | 1968 mm |
2721.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15902986
|
asecos™
3020400233705 |
3 étagères, 1 insert perforé (370 mm), 1 bac collecteur inférieur de 22 L (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune sécurité (RAL 1004) | 1968 mm |
2721.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15932786
|
asecos™
3012100133745 |
3 étagères, 1 insert perforé (185 mm), 1 bac collecteur inférieur de 33 L (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) | 1298 mm |
2735.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15902816
|
asecos™
3012100233745 |
3 étagères, 1 insert perforé (185 mm), 1 bac collecteur inférieur de 33 L (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune sécurité (RAL 1004) | 1298 mm |
2735.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15536855
|
asecos™
3011500233715 |
3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur de 33 L (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement | 1968 mm |
2790.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15992476
|
asecos™
3011500133719 |
3 étagères de type plateau, 1 insert perforé (135 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) | 1968 mm |
2993.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15992506
|
asecos™
3011500233719 |
3 étagères de type plateau, 1 insert perforé (135 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement | 1968 mm |
2993.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
Fonction / construction
- Robuste et durable : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- Utilisation controlée : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
équipée avec
- 3 x étagère, capacité de charge: 75 Kgs, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
- 1 x caillebotis, capacité de charge: 75 Kgs, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
- 1 x bac de rétention au sol, volume: 33 Litres, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- conforme NF EN 16121/16122
- Certifiée GS
- conforme CE
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE | |
524 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
3 |
616 mm | |
Tôle d'acier | |
Ailette | |
2 | |
revêtement époxy lisse |