Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-PHOENIX-90 à charnière droite
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque:  asecos™ 3023400134387
Informations supplémentaires : Poids : 278.96851kg
Code produit. 15943506
  • 2540.82€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-09-2024
pour voir le stock disponible 
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
Description
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque la porte est ouverte
  • Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
  • Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Spécification
1742 mm
Armoire de stockage de sécurité
450 mm
revêtement époxy lisse
596 mm
616 x 596 x 1968 mm
524 x 450 x 1742 mm
Standard
1968 mm
S90.196.060.FDASR
1
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
524 mm
Tôle d'acier
Système de blocage des portes
285,00 kg
Gris clair (RAL 7035)
616 mm
avec porte pliable et un système de maintien de porte, À charnière droite
3
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE