Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-PHOENIX-90 à charnière droite
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
2540.82€ - 3475.74€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
---|---|
Matériau | Tôle d'acier |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
Modèle de porte | avec porte pliable et un système de maintien de porte, À charnière droite |
À utiliser avec (application) | Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) extérieure | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) extérieure | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15943506
|
asecos™
3023400134387 |
616 mm | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur | Gris clair (RAL 7035) |
2540.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15983546
|
asecos™
3023400234387 |
616 mm | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur | Jaune avertissement |
2540.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15983506
|
asecos™
3023400134391 |
616 mm | 3 étagères de plateau, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur | Gris clair (RAL 7035) |
2742.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15923556
|
asecos™
3023400234391 |
616 mm | 3 étagères de plateau, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur | Jaune avertissement |
2742.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15993506
|
asecos™
3023400134392 |
616 mm | 4 tiroirs | Gris clair (RAL 7035) |
2976.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15933556
|
asecos™
3023400234392 |
616 mm | 4 tiroirs | Jaune avertissement |
2976.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15913516
|
asecos™
3023400134394 |
616 mm | 6 tiroirs | Gris clair (RAL 7035) |
3298.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15953556
|
asecos™
3023400234394 |
616 mm | 6 tiroirs | Jaune avertissement |
3298.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15994186
|
asecos™
3031400134402 |
749 mm | 4 tiroirs | Gris clair (RAL 7035) |
3113.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15914206
|
asecos™
3031400234402 |
749 mm | 4 tiroirs | Jaune sécurité (RAL 1004) |
3113.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15914196
|
asecos™
3031400134404 |
749 mm | 6 tiroirs | Gris clair (RAL 7035) |
3475.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15934206
|
asecos™
3031400234404 |
749 mm | 6 tiroirs | Jaune sécurité (RAL 1004) |
3475.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque la porte est ouverte
- Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
1742 mm | |
1 | |
596 mm |
Tôle d'acier | |
avec porte pliable et un système de maintien de porte, À charnière droite | |
1968 mm | |
Système de blocage des portes | |
revêtement époxy lisse | |
450 mm |