Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-PHOENIX-90 avec portes à battant / pliantes
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
Marque: asecos™ 3020700233711
Informations supplémentaires : Poids : 407.34720kg
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
1742 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
750 mm | |
revêtement époxy lisse | |
896 mm | |
616 x 896 x 1968 mm | |
524 x 750 x 1742 mm | |
616 mm | |
Ailette, Pliant | |
2 |
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
524 mm | |
Tôle d'acier | |
Système de blocage des portes | |
431,00 kg | |
Jaune avertissement | |
1968 mm | |
S90.196.090.FWAS | |
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |