Learn More
asecos Type 90 armoire de sécurité V-MOVE-90
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
Marque: asecos 3503500135104
Informations supplémentaires : Poids : 547.92627kg
Alert:
For indoor use only
Description
- Fabrication robuste et longue durée de vie : Corps d’armoire stable, de haute qualité et résistant aux égratignures, avec surface revêtue de peinture époxy
- Ouverture et fermeture électroniques : Les tiroirs verticaux s'ouvrent et se ferment à la pression d'un bouton
- Accès parfait : Les tiroirs verticaux fournissent une vue d’ensemble et un accès simple aux produits stockés
- Toujours fermé : Fermeture standard en série après environ 60 secondes avec signal visuel et acoustique indiquant la fermeture de tiroir
- Pas d’utilisation non autorisée : Tiroirs verticaux verrouillables avec serrure à cylindre (intégration dans un système de verrouillage existant possible) et indicateur d’état de verrouillage (rouge/vert)
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE
Spécification
32.24 in. | |
Gypsum | |
77.40 in. | |
Light Gray | |
819 mm | |
553 kg | |
Plain | |
9 | |
V90.196.081.VDAC:0012 | |
Right: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated); Left: (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump | |
1966 mm | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
860 x 819 x 1966 mm | |
775 mm | |
30.51 in. |
Safety Storage Cabinet | |
Right: 235/250/250/250/285/260 mm; Left: 300/285/285/380/290 mm | |
33.86 in. | |
701 mm | |
27.60 in. | |
1219 lb. | |
Standard | |
2 | |
50 kg | |
1750 mm | |
68.90 in. | |
Auto-close | |
701 x 775 x 1750 mm | |
860 mm | |
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant |