Learn More
asecos Type 90 armoire de sécurité V-MOVE-90
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
4349.71€ - 6308.59€
Spécification
Certifications/Conformité | Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant |
---|---|
Profondeur (impériale) intérieure | 30.51 in. |
Profondeur (métrique) extérieure | 860 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 775 mm |
Profondeur (impériale) extérieure | 33.86 in. |
Alert:
For indoor use only
Code produit | Marque | Couleur | Nbre de portes | Revêtement de surface | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Nbre de portes | Revêtement de surface | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15907766
|
asecos
3508505135101 |
Gris anthracite | 1 | Texturés | (5) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) |
4514.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15957756
|
asecos
3508504735100 |
Bleu de gentiane, Gris anthracite | 1 | Texturés | (4) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) |
4349.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15967756
|
asecos
3508504735101 |
Bleu de gentiane, Gris anthracite | 1 | Texturés | (5) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) |
4390.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15977776
|
asecos
3508604735102 |
Gentian Blue, Anthracite Gray | 2 | Textured | Right: (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump; Left: (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
5979.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15997776
|
asecos
3508604735104 |
Gentian Blue, Anthracite Gray | 2 | Textured | Right: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated); Left: (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump |
6020.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15987776
|
asecos
3508604735103 |
Gentian Blue, Anthracite Gray | 2 | Textured | Right: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump; Left: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
6061.61€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15947736
|
asecos
3503500135104 |
Gris clair | 2 | unie | Droite : (5) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) ; à gauche : (4) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur |
6020.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15917756
|
asecos
3508504635100 |
Rouge, Gris anthracite | 1 | Texturés | (4) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) |
4349.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15927756
|
asecos
3508504635101 |
Rouge, Gris anthracite | 1 | Texturés | (5) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) |
4390.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15937776
|
asecos
3508604635104 |
Red, Anthracite Gray | 2 | Textured | Right: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated); Left: (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump |
6020.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15927776
|
asecos
3508604635103 |
Red, Anthracite Gray | 2 | Textured | Right: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump; Left: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
6061.61€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15997756
|
asecos
3508505135100 |
Argent, Gris anthracite | 1 | Texturés | (4) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) |
4473.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15937786
|
asecos
3508605135102 |
Silver, Anthracite Gray | 2 | Textured | Right: (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump; Left: (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
6226.97€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15957786
|
asecos
3508605135104 |
Silver, Anthracite Gray | 2 | Textured | Right: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated); Left: (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump |
6267.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15947786
|
asecos
3508605135103 |
Silver, Anthracite Gray | 2 | Textured | Right: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump; Left: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
6308.59€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15987736
|
asecos
3503500535102 |
Blanc | 2 | unie | Droite : (4) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur ; à gauche : (4) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) |
5979.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15907746
|
asecos
3503500535104 |
Blanc | 2 | unie | Droite : (5) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) ; à gauche : (4) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur |
6020.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15997736
|
asecos
3503500535103 |
Blanc | 2 | unie | Droite : (5) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur ; à gauche : (5) étagères, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) |
6061.61€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Fabrication robuste et longue durée de vie : Corps d’armoire stable, de haute qualité et résistant aux égratignures, avec surface revêtue de peinture époxy
- Ouverture et fermeture électroniques : Les tiroirs verticaux s'ouvrent et se ferment à la pression d'un bouton
- Accès parfait : Les tiroirs verticaux fournissent une vue d’ensemble et un accès simple aux produits stockés
- Toujours fermé : Fermeture standard en série après environ 60 secondes avec signal visuel et acoustique indiquant la fermeture de tiroir
- Pas d’utilisation non autorisée : Tiroirs verticaux verrouillables avec serrure à cylindre (intégration dans un système de verrouillage existant possible) et indicateur d’état de verrouillage (rouge/vert)
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE
Spécification
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant | |
860 mm | |
33.86 in. | |
Gypsum | |
Auto-close | |
68.90 in. | |
1750 mm | |
Standard |
30.51 in. | |
775 mm | |
77.40 in. | |
Safety Storage Cabinet | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
1966 mm | |
50 kg |