Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité type 90
Offre une protection grâce à une surface résistante à la corrosion, aux rayures et aux chocs, facile à nettoyer.
Marque: asecos™ 30231-002-30269
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 261.00000kg
Description
- Robuste et durable, porte à trois charnières
- Éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage
- Protection accrue contre la corrosion, les rayures et les chocs, facile à nettoyer
- Manipulation à une main pratique pour les armoires à deux portes
- Système d’arrêt d’ouverture des portes convivial et sans danger (standard)
- Retrait ou stockage pratique et en toute sécurité des conteneurs
- La fermeture automatique des portes en série (TSA) libère les portes bloquées après environ 60 secondes
- Signal sonore et visuel avant fermeture
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables par un verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
- Transport aisé grâce à la base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
- Alignement aisé grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Mise en service rapide des conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (NW 75) à un système d’évacuation technique
- Conception à deux couleurs : nouveau modèle à deux couleurs avec sept couleurs au choix pour les portes
- Apporte un maximum d’individualité et un style moderne
- Four testé (test type) conformément à la norme EN 14470-1
- Résistance au feu pendant 90 minutes
- Homologation GS, conformité CE
- Conformité EN 14727 (mobilier de laboratoire)
Spécification
1740 mm | |
Safety Storage Cabinet | |
450 mm | |
600 mm | |
Warning Yellow | |
1968 mm | |
6 |
6 shelves, door open arrest system and TSA | |
Increased protection against corrosion | |
520 mm | |
520 x 450 x 1740 mm | |
615 mm | |
Wing |