Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité type 90
Offre une protection grâce à une surface résistante à la corrosion, aux rayures et aux chocs, facile à nettoyer.
2904.95€ - 4048.92€
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure | 615 mm |
---|---|
Type de produit | Safety Storage Cabinet |
Hauteur (métrique) extérieure | 1968 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (P x l x H) intérieures | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x l x H) intérieures | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11343543
|
asecos™
30117-001-30149 |
520 x 1050 x 1740 mm | Door Open Arrest System, AGT And TSA, 6 Pull-Out Drawers | Light Gray |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11974866
|
asecos™
30231-002-30269 |
520 x 450 x 1740 mm | 6 shelves, door open arrest system and TSA | Warning Yellow |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Robuste et durable, porte à trois charnières
- Éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage
- Protection accrue contre la corrosion, les rayures et les chocs, facile à nettoyer
- Manipulation à une main pratique pour les armoires à deux portes
- Système d’arrêt d’ouverture des portes convivial et sans danger (standard)
- Retrait ou stockage pratique et en toute sécurité des conteneurs
- La fermeture automatique des portes en série (TSA) libère les portes bloquées après environ 60 secondes
- Signal sonore et visuel avant fermeture
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables par un verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
- Transport aisé grâce à la base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
- Alignement aisé grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Mise en service rapide des conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (NW 75) à un système d’évacuation technique
- Conception à deux couleurs : nouveau modèle à deux couleurs avec sept couleurs au choix pour les portes
- Apporte un maximum d’individualité et un style moderne
- Four testé (test type) conformément à la norme EN 14470-1
- Résistance au feu pendant 90 minutes
- Homologation GS, conformité CE
- Conformité EN 14727 (mobilier de laboratoire)
Spécification
615 mm | |
Safety Storage Cabinet | |
1968 mm |