Learn More
asecos Type 90 armoire de sécurité sous paillasse UB-T-90
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
Marque: asecos 3641800130451
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Alert:
For indoor use only
Description
- Robuste et durable : stucture extérieure en acier revêtu époxy
- Ergonomique : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- Confortable : accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l’armoire visible dans son entier
- Utilisation controlée : portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge / vert)
- Mobile : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE
Spécification
43.39 in. | |
Gypsum | |
23.62 in. | |
979 mm | |
38.54 in. | |
480 lb. | |
Standard | |
2 | |
30 kg (standard shelf)/75 kg (grid shelf) | |
702 mm | |
27.64 in. | |
Wing, Left-hinged | |
979 x 482 x 702 mm | |
600 mm | |
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant |
Under Bench Safety Storage Cabinet | |
31.50 in. | |
Light Gray | |
1102 mm | |
218 kg | |
Plain | |
1 | |
UB90.080.110.060.2T | |
(1) shelf, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (stainless steel) | |
800 mm | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
600 x 1102 x 800 mm | |
482 mm | |
18.98 in. |