Learn More
asecos Type 90 armoire de sécurité sous paillasse UB-T-90
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
1632.40€ - 4510.30€
Spécification
Couleur | Light Gray |
---|---|
Matériau | Gypsum |
Type de produit | Under Bench Safety Storage Cabinet |
À utiliser avec (application) | Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas |
Nbre d’étagères | 1 |
Alert:
For indoor use only
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Modèle de porte | Nbre de portes | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Modèle de porte | Nbre de portes | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15938132
|
asecos
3048300133766 |
502 x 593 x 600 mm | Charnière gauche, Ailette | 1 | (1) étagère, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) |
1632.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15928132
|
asecos
3044400133776 |
502 x 1102 x 600 mm | Charnière gauche, Ailette | 2 | (1) étagère, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) |
2264.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16387576
|
asecos
3590000130487 |
600 x 593 x 800 mm | Charnière gauche, Ailette | 1 | (1) tiroir hauteur intérieure max. (tôle d’acier thermoplaquée [électroconducteur]) |
2303.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16317586
|
asecos
3590000133763 |
600 x 593 x 800 mm | Charnière gauche, Ailette | 1 | (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) |
1806.77€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16397576
|
asecos
3590000130488 |
600 x 593 x 800 mm | Charnière gauche, Ailette | 1 | (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (acier inoxydable) |
1936.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16327586
|
asecos
3590000133764 |
600 x 593 x 800 mm | Charnière gauche, Ailette | 1 | (1) étagère, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) |
1847.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16307586
|
asecos
3590000130489 |
600 x 593 x 800 mm | Left-hinged, Wing | 1 | (1) shelf, (1) perforated insert (stainless steel), (1) bottom collecting sump (stainless steel) |
2037.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16327596
|
asecos
3641800130449 |
600 x 1102 x 800 mm | Charnière gauche, Ailette | 2 | (1) tiroir hauteur intérieure max. (tôle d’acier thermoplaquée [électroconducteur]) |
4510.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16347596
|
asecos
3641800133771 |
600 x 1102 x 800 mm | Charnière gauche, Ailette | 2 | (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) |
3233.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16337596
|
asecos
3641800130450 |
600 x 1102 x 800 mm | Charnière gauche, Ailette | 2 | (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (acier inoxydable) |
3466.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15951342
|
asecos
3641800130451 |
600 x 1102 x 800 mm | Charnière gauche, Ailette | 2 | (1) étagère, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (acier inoxydable) |
3588.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15985770
|
asecos
3641800133772 |
600 x 1102 x 800 mm | Charnière gauche, Ailette | 2 | (1) étagère, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) |
3296.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16357586
|
asecos
3591500130487 |
600 x 593 x 800 mm | Charnière droite, Ailette | 1 | (1) tiroir hauteur intérieure max. (tôle d’acier thermoplaquée [électroconducteur]) |
2303.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16387586
|
asecos
3591500133763 |
600 x 593 x 800 mm | Charnière droite, Ailette | 1 | (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) |
1806.77€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16367586
|
asecos
3591500130488 |
600 x 593 x 800 mm | Charnière droite, Ailette | 1 | (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (acier inoxydable) |
1936.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16397586
|
asecos
3591500133764 |
600 x 593 x 800 mm | Charnière droite, Ailette | 1 | (1) étagère, (1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) |
1847.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16377586
|
asecos
3591500130489 |
600 x 593 x 800 mm | Right-hinged, Wing | 1 | (1) shelf, (1) perforated insert (stainless steel), (1) bottom collecting sump (stainless steel) |
2037.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Robuste et durable : stucture extérieure en acier revêtu époxy
- Ergonomique : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- Confortable : accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l’armoire visible dans son entier
- Utilisation controlée : portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge / vert)
- Mobile : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE
Specifications
Light Gray | |
Under Bench Safety Storage Cabinet | |
1 |
Gypsum | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
Plain |