Learn More
asecos Type 90 armoire de sécurité sous paillasse UB-T-90
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
Marque: asecos 3591500133763
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 8.00000kg
Alert:
For indoor use only
Description
- Robuste et durable : stucture extérieure en acier revêtu époxy
- Ergonomique : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- Confortable : accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l’armoire visible dans son entier
- Utilisation controlée : portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge / vert)
- Mobile : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE
Spécification
470 mm | |
31,50 in | |
Gypse | |
600 x 593 x 800 mm | |
23,62 in | |
470 x 482 x 702 mm | |
304 lb | |
1 | |
27,64 in | |
Armoire de stockage sous paillasse | |
23,35 in | |
Gris clair | |
800 mm | |
UB90.080.059.060.TR | |
1 |
482 mm | |
unie | |
(1) insert perforé, (1) bac collecteur inférieur (tôle d’acier thermoplaquée) | |
138 kg | |
18,98 in | |
600 mm | |
75 kg | |
18,50 in | |
702 mm | |
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail | |
593 mm | |
Insert perforé | |
Charnière droite, Ailette | |
600 mm | |
Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, conforme à la norme CE |