Learn More
Macherey-Nagel™ Flacons transparents avec col à sertir de type N8
Stockez le matériau dans des microflacons en verre à cols vissants et bouchons à vis. Les flacons à col à sertir transparents de type N8 ont diverses formes.
Marque:  Macherey-Nagel™ 70282
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10496342
  • 20.50€ / 100 pièces
Expédition estimée: 21-06-2024
Description
  • Microflacons avec col à sertir de 8 mm
  • Volume utilisable de 0,2-1,2 ml
  • Adaptateur requis pour une utilisation dans un échantillonneur automatique
  • Disponible avec fond plat, rond ou conique, en verre transparent
Spécification
Spécification
Transparent
0.3 ml
100
Rond
100 paquet
5,5 mm
À sertir
100 paquet
31,5 mm