Learn More
Macherey-Nagel™ Flacons transparents avec col à sertir de type N8
Stockez le matériau dans des microflacons en verre à cols vissants et bouchons à vis. Les flacons à col à sertir transparents de type N8 ont diverses formes.
13.50€ - 26.70€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Type de goulot | À sertir |
Nb par paquet | 100 |
Type d’emballage | 100 paquet |
Quantité | 100 paquet |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de base | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de base | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10496342
|
Macherey-Nagel™
70282 |
0.3 ml | Rond |
20.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10052711
|
Macherey-Nagel™
70286 |
0.2 ml | Conique |
23.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10546912
|
Macherey-Nagel™
70251 |
0,8 ml | Flat |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10669361
|
Macherey-Nagel™
70212 |
0.6 mL | Conical |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Microflacons avec col à sertir de 8 mm
- Volume utilisable de 0,2-1,2 ml
- Adaptateur requis pour une utilisation dans un échantillonneur automatique
- Disponible avec fond plat, rond ou conique, en verre transparent
Spécification
Transparent | |
100 | |
100 paquet |
À sertir | |
100 paquet |