Learn More
Macherey-Nagel™ Flacons transparents avec col à sertir de type N8
Stockez le matériau dans des microflacons en verre à cols vissants et bouchons à vis. Les flacons à col à sertir transparents de type N8 ont diverses formes.
Brand: Macherey-Nagel™ 70251
Additional Details : Poids : 0.01000kg
Description
- Microflacons avec col à sertir de 8 mm
- Volume utilisable de 0,2-1,2 ml
- Adaptateur requis pour une utilisation dans un échantillonneur automatique
- Disponible avec fond plat, rond ou conique, en verre transparent
Specifications
Transparent | |
0,8 ml | |
100 | |
Flat | |
100 paquet |
8,2 mm | |
À sertir | |
100 paquet | |
30 mm |