Learn More
Macherey-Nagel™ Flacons transparents avec col à sertir de type N8
Stockez le matériau dans des microflacons en verre à cols vissants et bouchons à vis. Les flacons à col à sertir transparents de type N8 ont diverses formes.
Marque: Macherey-Nagel™ 70212
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Micro-vials with 8 mm crimp neck
- 0.2–1.2 mL usable volume
- Adapter required for use in an autosampler
- Available with flat, round or conical bottom, made of clear glass
Spécification
Transparent | |
0.6 mL | |
100 | |
Conical | |
100/boîte |
7 mm | |
Col à sertir | |
100/boîte | |
40 mm |