Learn More
Invitrogen™ Tyramide Conjugates
Thermo Fisher Scientific propose une vaste gamme de conjugués à base de tyramide brillants Alexa Fluor™, Alexa Fluor™ Plus ou Biotine XX. Ces conjugués à base de tyramide sont utilisés dans l’amplification du signal de tyramide (TSA), également appelée dépôt de rapporteur catalysé (CARD).
Marque:  Invitrogen™ B56131
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg
Code produit. 17836578
  • 497.00€ / 0.50mg
Expédition estimée: 25-07-2024
Description
Thermo Fisher Scientific propose une vaste gamme de conjugués à base de tyramide brillants Alexa Fluor™, Alexa Fluor™ Plus ou Biotine XX. Ces conjugués à base de tyramide sont utilisés dans l’amplification du signal de tyramide (TSA), également appelée dépôt de rapporteur catalysé (CARD). La TSA est utilisée pour amplifier les signaux jusqu’à 200 fois par rapport aux méthodes d’imagerie standard. Ce réactif peut être utilisé avec n’importe quel anticorps conjugué à la HRP pour l’amplification du signal de tyramide afin de détecter des cibles peu abondantes. L’imagerie fluorescente multiplexable permet d’obtenir jusqu’à sept complexes.
These tyramide reagents are used in tyramide signal amplification (TSA), also called catalyzed reporter deposition (CARD). TSA is used to amplify signal up to 200-fold versus standard imaging methods. These reagents are provided stand-alone, but are also available as part of our SuperBoost™ tyramide signal amplification kits (available separately). They can be used with any antibody conjugated to HRP for tyramide signal amplification for detection of low abundance targets. Up to seven-plex is possible in multiplex fluorescent immunocytochemistry (ICC), immunohistochemistry (IHC), and in situ hybridization (ISH).
Features include:
• Superior sensitivity for detection of low-level or hard-to-detect targets by fluorescent imaging
• Simple protocol and detection using standard filters
• Suitable for high-resolution multiplex images—co-label with TO-PRO-3, secondary antibodies, and other SuperBoost kits
• Requires 10–100 times less primary antibody then standard ICC/IHC/ISH experiments
Tyramide reagents, when used as directed, can increase sensitivity up to 200 times over standard imaging methods. These reagents help sharpen your results for clear visibility into critical areas that standard imaging methods fail to reveal. They are simple to use and easily adapted to standard ICC, IHC, or FISH experimental protocols, using any cell or tissue type. Cells labeled using a tyramide reagent can be imaged using any type of microscope, producing high-resolution multiplex images.
Dissolve the Alexa Fluor™ or Biotin-XX tyramide reagent in 150 μL of DMSO to prepare 100X stock. Tyramide may coat the sides of the vial so invert the vial several times to ensure all reagent is dissolved in solution.
Spécification
Spécification
None
Immunohistochemistry (IHC), Immunofluorescence (IF), Immunocytochemistry (ICC), ISH
Alexa Fluor™ Plus 750
1 Vial
Alexa Fluor™
750/790 nm