Learn More
Invitrogen™ Tyramide Conjugates
Thermo Fisher Scientific propose une vaste gamme de conjugués à base de tyramide brillants Alexa Fluor™, Alexa Fluor™ Plus ou Biotine XX. Ces conjugués à base de tyramide sont utilisés dans l’amplification du signal de tyramide (TSA), également appelée dépôt de rapporteur catalysé (CARD).
384.00€ - 497.00€
Spécification
Clonality | Néant |
---|---|
Quantité | 1 flacon |
À utiliser avec (application) | IHC, IF, ICC, ISH |
Code produit | Marque | Conjugué | Excitation / émission | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conjugué | Excitation / émission | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15651902
|
Invitrogen™
B40952 |
Alexa Fluor™ 350 | 347 à 442 nm |
394.00€
150 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15542414
|
Invitrogen™
B40953 |
Alexa Fluor™ 488 | 495 à 519 nm |
399.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15661902
|
Invitrogen™
B40954 |
Alexa Fluor™ 546 | 556 à 573 nm |
394.00€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15671902
|
Invitrogen™
B40955 |
Alexa Fluor™ 555 | 555 à 565 nm |
384.00€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15681902
|
Invitrogen™
B40956 |
Alexa Fluor™ 568 | 579 à 604 nm |
387.00€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15539135
|
Invitrogen™
B40957 |
Alexa Fluor™ 594 | 591 à 617 nm |
395.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15691902
|
Invitrogen™
B40958 |
Alexa Fluor™ 647 | 650 à 668 nm |
386.00€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17836578
|
Invitrogen™
B56131 |
Alexa Fluor™ Plus 750 | 750/790 nm |
497.00€
0.50mg |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15595055
|
Invitrogen™
B40951 |
Biotine-XX |
390.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Thermo Fisher Scientific propose une vaste gamme de conjugués à base de tyramide brillants Alexa Fluor™, Alexa Fluor™ Plus ou Biotine XX. Ces conjugués à base de tyramide sont utilisés dans l’amplification du signal de tyramide (TSA), également appelée dépôt de rapporteur catalysé (CARD). La TSA est utilisée pour amplifier les signaux jusqu’à 200 fois par rapport aux méthodes d’imagerie standard. Ce réactif peut être utilisé avec n’importe quel anticorps conjugué à la HRP pour l’amplification du signal de tyramide afin de détecter des cibles peu abondantes. L’imagerie fluorescente multiplexable permet d’obtenir jusqu’à sept complexes.
Ces réactifs de tyramide sont utilisés dans l’amplification du signal de tyramide (TSA), également appelée dépôt de rapporteur catalysé (CARD). La TSA est utilisée pour amplifier le signal jusqu’à 200 fois par rapport aux méthodes d’imagerie standard. Ces réactifs sont fournis seuls, mais sont également disponibles avec nos kits d’amplification du signal du tyramide SuperBoost™ (disponibles séparément). Ils peuvent être utilisés avec n’importe quel anticorps conjugué à la HRP pour l’amplification du signal de tyramide pour la détection de cibles de faible abondance. Il est possible d’utiliser jusqu’à sept complexes en immunocytochimie fluorescente multiplex (ICC), en immunohistochimie (IHC) et en hybridation in situ (ISH).Caractéristiques :
• Sensibilité supérieure pour la détection de cibles de faible niveau ou difficiles à détecter par imagerie fluorescente
• Protocole simple et détection à l’aide de filtres standard
• Convient pour le co-marquage d’images multiplex à haute résolution avec TO-PRO-3, anticorps secondaires et autres kits SuperBoost
• Nécessite 10 à 100 fois moins d’anticorps primaires que les expériences ICC/IHC/ISH standard
Les réactifs Tyramide, lorsqu’ils sont utilisés conformément aux instructions, peuvent augmenter la sensibilité jusqu’à 200 fois par rapport aux méthodes d’imagerie standard. Ces réactifs permettent d’affiner vos résultats pour une visibilité claire dans les domaines critiques que les méthodes d’imagerie standard ne parviennent pas à révéler. Ils sont simples à utiliser et s’adaptent facilement aux protocoles expérimentaux ICC, IHC ou FISH standard, à l’aide de n’importe quel type de cellule ou de tissu. Les cellules marquées à l’aide d’un réactif à base de tyramide peuvent être visualisées à l’aide de n’importe quel type de microscope, ce qui permet d’obtenir des images multiplex à haute résolution.
Spécification
Néant | |
1 flacon | |
IHC, IF, ICC, ISH |