Learn More
Tyrosine Hydroxylase Antibody (OTI1A4), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00€ - 550.00€
Spécification
Antigène Tyrosine Hydroxylase
Clone OTI1A4
Dilution Western Blot 1:4000, Immunohistochemistry : 1:150, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30306455
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-44864-100ul
100 μL
550.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30306713
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-44864-30ul
30 μL
256.00€
30µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Tyrosine Hydroxylase Monoclonal antibody specifically detects Tyrosine Hydroxylase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
Tyrosine Hydroxylase
Western Blot 1:4000, Immunohistochemistry : 1:150, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
DYT14, DYT5b, EC 1.14.16, EC 1.14.16.2, TH, TYH dystonia 14, Tyrosine 3-hydroxylase, tyrosine 3-monooxygenase, tyrosine hydroxylase
Full length human recombinant protein of human TH(NP_000351) produced in HEK293T cell.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI1A4
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Cancer, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Prostate Cancer, Tyrosine Kinases
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
7054
IgG1
>95%