Learn More
DuPont™ Combinaisons modèle industriel Tyvek 500
Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons modèle industriel Tyvek™ 500 DuPont™ avec col sont composées de PEHD Flashspun.
Marque:  DuPont™ D13395359
770.89 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21722" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Code produit. 11743073
  • 905.00€ / 100 pièces
En stock
Description
  • Avec col
  • Coutures internes piquées
  • Fermeture éclair TYVEK™ à rabat
  • Élastiques aux chevilles, aux poignets et à la taille
  • Traitement antistatique
  • Catégorie III, type 5/6
Spécification
Spécification
Combinaison
HDPE
Couture élastique
Élastique
Fermeture à glissière avec rabat-tempête
Catégorie III, Type 5 et 6
EN 1073-2, EN 1149-5
Pour les applications industrielles
M
Blanc
Élastique
À col
Piqué
Pliage standard
92 à 100 cm
168 à 176 cm