Learn More
Uvex™ U-Chem 3100 Chemical Protection Gloves
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Description
- Gants de protection chimique en caoutchouc butadiène-nitrile (NBR)
- Un revêtement supplémentaire améliore la préhension lors de la manipulation d’objets humides / huileux
- Idéaux pour une grande variété d’applications nécessitant une protection mécanique
Spécification
Applications | Laboratoire |
Coating Material | NBR |
Couleur | Noir |
Dimensions | 9 |
Norme EN388 | 4121X |
EN ISO 374-1 | Type A |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | AJKLMO |
À utiliser avec (application) | Automobile, manipulation de produits chimiques, tôlerie, mécanique et sablage |
Sexe | Unisexe |
Type de manchette de gant | Manchette |