Learn More
Uvex™ U-Chem 3200 Chemical Protection Gloves
NBR-coated chemical protection gloves feature a slim-fit design to provide high levels of dexterity. These gloves are ideal for handling oil, cooling lubricants, and chemicals.
Marque:  Uvex™ 6097210
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Code produit. 17250531
  • 13.70€ / 10 paires
Expédition estimée: 19-12-2022
Description
  • Gants de protection chimique revêtus de NBR avec matériau de support à tisser en nylon
  • La conception fine s’étire facilement et se déplace naturellement avec la main pour une dextérité accrue
  • Un revêtement supplémentaire sur la paume garantit une excellente préhension
  • Résistance à la graisse, aux huiles minérales et aux produits chimiques divers
  • Idéaux pour manipuler l’huile, les lubrifiants de refroidissement et la graisse
Spécification
Spécification
Laboratoire
Noir, Bleu
3131X
JKLMOT
Unisexe
Nylon
NBR
10
Type A
Manipulation de l’huile, des lubrifiants de refroidissement et des produits chimiques
Manchette
U-Chem 3200