missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

u-Plasminogen Activator/Urokinase Antibody (OTI5H4), DyLight 755, Novus Biologicals™

Code produit 18174327 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18174327 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18174327 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP274793IR

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

u-Plasminogen Activator/Urokinase Monoclonal specifically detects u-Plasminogen Activator/Urokinase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène u-Plasminogen Activator/Urokinase
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone OTI5H4
Conjugué DyLight 755
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène ATF, EC 3.4.21, EC 3.4.21.73, plasminogen activator, urokinase, u-PA, UPA, U-plasminogen activator, urinary, urokinase-type plasminogen activator
Symboles de gène(s) PLAU
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 107-379 of human u-Plasminogen Activator/Urokinase (NP_002649) produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5328.0
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.