Learn More
UBE2D4/Ubch5d Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18611916 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611916 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18611916 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP300095APC
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
UBE2D4/Ubch5d Polyclonal specifically detects UBE2D4/Ubch5d in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Cell Biology
Type de produit Antibody
Gamme de produits Novus