missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBE2E3 Antibody (OTI1B4), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Code produit 18109035 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18109035 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18109035 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP274737AF405

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

UBE2E3 Monoclonal specifically detects UBE2E3 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène UBE2E3
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone OTI1B4
Conjugué Alexa Fluor 405
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène EC 6.3.2.19, UBCE4, UbcH9, UBCH9ubiquitin-conjugating enzyme E2E 3 (homologous to yeast UBC4/5), UbcM2, Ubiquitin carrier protein E3, ubiquitin-conjugating enzyme E2 E3, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-23 kDa, ubiquitin-conjugating enzyme E2E 3 (UBC4/5 homolog, yeast), Ubiquitin-protein ligase E3
Symboles de gène(s) UBE2E3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human UBE2E3 (NP_006348) produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10477.0
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Canine
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.