Learn More
UBE2I/Ubc9 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18638272 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18638272 0.1 mL 0.10mL
18660372 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18638272 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2951420.1ml
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rabbit Polyclonal Antibody
UBE2I/Ubc9 Polyclonal antibody specifically detects UBE2I/Ubc9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène UBE2I/Ubc9
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène C358B7.1, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, P18, SUMO-1-protein ligase, SUMO-protein ligase, UBC9SUMO-conjugating enzyme UBC9, UBCE9, Ubiquitin carrier protein 9, Ubiquitin carrier protein I, ubiquitin conjugating enzyme 9, Ubiquitin-conjugating enzyme E2 I, ubiquitin-conjugating enzyme E2I (homologous to yeast UBC9), ubiquitin-conjugating enzyme E2I (UBC9 homolog, yeast), ubiquitin-conjugating enzyme UbcE2A, ubiquitin-like protein SUMO-1 conjugating enzyme, ubiquitin-protein ligase E2I, Ubiquitin-protein ligase I
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-158 of human UBE2I (NP_003336.1). MSGIALSRLAQERKAWRKDHPFGFVAVPTKNPDGTMNLMNWECAIPGKKGTPWEGGLFKLRMLFKDDYPSSPPKCKFEPPLFHPNVYPSGTVCLSILEEDKDWRPAITIKQILLGIQELLNEPNIQDPAQAEAYTIYCQNRVEYEKRVRAQAKKFAPS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Biologically Active Proteins
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7329
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG