missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
UBE2I/Ubc9 Polyclonal antibody specifically detects UBE2I/Ubc9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spezifikation
| Antigène | UBE2I/Ubc9 |
| Applications | Western Blot, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Formule | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gène | C358B7.1, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, P18, SUMO-1-protein ligase, SUMO-protein ligase, UBC9SUMO-conjugating enzyme UBC9, UBCE9, Ubiquitin carrier protein 9, Ubiquitin carrier protein I, ubiquitin conjugating enzyme 9, Ubiquitin-conjugating enzyme E2 I, ubiquitin-conjugating enzyme E2I (homologous to yeast UBC9), ubiquitin-conjugating enzyme E2I (UBC9 homolog, yeast), ubiquitin-conjugating enzyme UbcE2A, ubiquitin-like protein SUMO-1 conjugating enzyme, ubiquitin-protein ligase E2I, Ubiquitin-protein ligase I |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-158 of human UBE2I (NP_003336.1). MSGIALSRLAQERKAWRKDHPFGFVAVPTKNPDGTMNLMNWECAIPGKKGTPWEGGLFKLRMLFKDDYPSSPPKCKFEPPLFHPNVYPSGTVCLSILEEDKDWRPAITIKQILLGIQELLNEPNIQDPAQAEAYTIYCQNRVEYEKRVRAQAKKFAPS |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?