missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBE4A Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18632948 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 μL
Conditionnement:
0.03mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18632948 25 μL 0.03mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18632948 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2525800.025mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

UBE4A Polyclonal specifically detects UBE4A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène UBE4A
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formule PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène E4MGC133315, KIAA0126ubiquitination factor E4A (homologous to yeast UFD2), ubiquitination factor E4A (UFD2 homolog, yeast), UBOX2, UFD2ubiquitin conjugation factor E4 A
Symboles de gène(s) UBE4A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LKQQSDELPASPDDSDNSVSESLDEFDYSVAEISRSFRSQQEICEQLNINHMIQRIFLITLDNSDPSLKSGNGIPSRCVYLEEMAVELEDQDWLDMSNVEQALFARLLLQDPGNHLINMTSSTTLNLSADRDAGER
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9354
Spécificité du test Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.