missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ubiquitin-activating Enzyme/UBE1 Antibody (05), Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP3-05789-100ul

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 18604938

  • 326.00€ / 100µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Ubiquitin-activating Enzyme/UBE1 Monoclonal antibody specifically detects Ubiquitin-activating Enzyme/UBE1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Ubiquitin-activating Enzyme/UBE1
Monoclonal
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA, Immunoprecipitation
05
ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 0.2-1 μg/mg of lysate
A1S9T, A1S9T and BN75 temperature sensitivity complementing, A1ST, AMCX1, GXP1, MGC4781, POC20, POC20 centriolar protein homolog, Protein A1S9, SMAX2, UBA1, ubiquitin-activating enzyme E1 homolog A, UBA1A, UBE1A1S9, UBE1X, Ubiquitin-activating enzyme E1, ubiquitin-activating enzyme E1 (A1S9T and BN75 temperature sensitivitycomplementing), ubiquitin-like modifier activating enzyme 1, ubiquitin-like modifier-activating enzyme 1
This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Ubiquitin-activating Enzyme/UBE1 (Accession#: NP_003325.2; Ser2-Arg1058).
100 μg
Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Ubiquitin Proteasome Pathway
7317
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis