missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBOX5 Antibody (OTI8D5), Novus Biologicals™

Code produit 18109238 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18109238 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18109238 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP246287

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Immunohistochemistry

UBOX5 Monoclonal specifically detects UBOX5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène UBOX5
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone OTI8D5
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Formule PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène KIAA0860U-box domain-containing protein 5, RING finger protein 37, RNF37Ubce7ip5, UBCE7IP5, ubiquitin conjugating enzyme 7 interacting protein 5, Ubiquitin-conjugating enzyme 7-interacting protein 5, U-box domain containing 5, UIP5
Symboles de gène(s) UBOX5
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-130 and 419-487 of human UBOX5(NP_955447) produced in E.coli.
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 22888
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.