missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UCP4 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18294666 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18294666 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18294666 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP180525

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

UCP4 Polyclonal specifically detects UCP4 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène UCP4
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1.0 ug/ml
Formule PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q9D6D0
Alias de gène FLJ33552, mitochondrial uncoupling protein 4, Solute carrier family 25 member 27, solute carrier family 25, member 27, UCP 4, UCP4uncoupling protein 4
Symboles de gène(s) SLC25A27
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide directed towards the C terminal of mouse Slc25a27 (NP_082987). Peptide sequence EDNISTHGLSSLCSGLVASILGTPADVIKSRIMNQPRDKQGRGLLYKSSA.
Poids moléculaire de l’antigène 36 kDa
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9481
Spécificité du test Expected identity based on immunogen sequence: Bovine: 100%; Canine: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Xenopus: 92%; Zebrafish: 84%.
Reconstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit, Sheep, Zebrafish
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.