Description
- La référence en matière de protection respiratoire individuelle pour les travailleurs opérant dans des environnements nécessitant une protection du visage/des yeux et une tolérance à l'eau (indice IP 65) ; Un appareil filtrant à ventilation assitée conçu pour une protection, un confort et une rentabilité élevés ; Léger, compact et confortable (< 450g ); Un bouton unique pour une utilisation simple ; Technologie AirSensit™ : contrôle de la pression du masque et flux d'air réactif à la respiration gestion de la durée de vie du filtre gestion de la durée de vie de la batterie ; Intelligent Management Filter Technology (IMFT) : optimisation de la durée de vie du filtre et informations en temps réel ; Boutons de réglage du masque adaptés aux mains gantées ; Longue durée de fonctionnement et temps de recharge court de la batterie ; La technologie de stockage long terme maintient la charge de la batterie pendant 1 an ; Indice IP 65 : résistant à la poussière et à la pénétration de liquide ; Convient aux douches de décontamination et aux environnements à forte consommation d'eau ; Compatible avec l'application CleanSpace SMART (disponible sur Google Play et Apple App Stores)
Spécification
Spécification
| Cartouche / filtre | COMBINATION |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Plastique |
| Type de produit | Compact PAPR |
| Dimensions | One Size |