missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UNC13B Antibody (584102) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Code produit 30641578 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30641578 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30641578 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB6188W

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

UNC13B Monoclonal antibody specifically detects UNC13B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène UNC13B
Applications Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone 584102
Conjugué DyLight 650
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène hmunc13, homolog of rat Munc13 (diacylglycerol-binding), MGC133279, MGC133280, MUNC13, Munc13-2, protein unc-13 homolog B, unc-13 homolog B (C. elegans), unc-13-like (C. elegans), UNC13Unc13h2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. Coli-derived recombinant human UNC13B, Asp418-Ser1591, Accession # O14795
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10497
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.