Learn More
UNC13D/Munc 13-4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00€ - 589.00€
Spécification
| Antigène | UNC13D/Munc 13-4 |
|---|---|
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18221242
|
Novus Biologicals
NBP2-57827 |
100 μL |
589.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18631098
|
Novus Biologicals
NBP2-57827-25ul |
25 μL |
415.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
UNC13D/Munc 13-4 Polyclonal specifically detects UNC13D/Munc 13-4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| UNC13D/Munc 13-4 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| 201294 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:SFHLDMWDLDTVESVRQKLGELTDLHGLRRIFKEARKDKGQDDFLGNVVLRLQDLRCREDQWYPLEPRTETYPDRGQCHLQFQLIHKRRATSASRSQPSYTVHLHLLQQLVSHEVTQHEAGSTSWDGSLSPQAATVLFLHATQKDLSD | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| FHL3, HLH3, HPLH3, MUNC13-4, Munc13-4protein unc-13 homolog D, unc-13 homolog D (C. elegans) | |
| UNC13D | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only