Learn More
Abeba™ Chaussures6 36761 UNI
La chaussure avec dissipation électrostatique comprend une doublure spéciale avec ions d'argent qui absorbent la transpiration et permet au pied de respirer.
Brand: Abeba™ 36761/43
Code nomenclature Nacres: HA.03
Additional Details : Poids : 0.98000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
- Cuir fonctionnel avec motif en nid d'abeille
- Noir
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n.º 350112)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Anti-rayures
- Hydrofuge
Specifications
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
36761 |
Noir | |
43 | |
PUR |