Learn More
Abeba™ Chaussures6 36780 UNI
La chaussure avec dissipation électrostatique comprend une doublure spéciale avec ions d'argent qui absorbent la transpiration et permet au pied de respirer.
Marque:  Abeba™ 36780/42
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15620648
  • 108.71€ / 1 paire
Expédition estimée: 29-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
  • Microfibre
  • Blanc
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350112)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Microfibre
Antidérapant
36780
Blanc
42
PUR