Learn More
Abeba™ Chaussures6 6701 UNI
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer. Traitement Sanitized™.
108.12€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Velours |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15651988
|
Abeba™
6701/35 |
35 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15661988
|
Abeba™
6701/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15671988
|
Abeba™
6701/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15681988
|
Abeba™
6701/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15691988
|
Abeba™
6701/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15601998
|
Abeba™
6701/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15611998
|
Abeba™
6701/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15621998
|
Abeba™
6701/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15631998
|
Abeba™
6701/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15641998
|
Abeba™
6701/44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15651998
|
Abeba™
6701/45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15661998
|
Abeba™
6701/46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15671998
|
Abeba™
6701/47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15681998
|
Abeba™
6701/48 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
- Velours avec trame en textile respirant
- Noir
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350112)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
6701 |
Noir | |
Velours | |
PUR |