Learn More
Abeba™ Chaussures6 6763 UNI
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer. Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 6763/39
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.98000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
- Cuir fonctionnel
- Bleu foncé
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350112)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Anti-rayures
- Hydrofuge
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
6763 |
Bleu | |
39 | |
PUR |