Learn More
ABEBA™ Sneakers de sécurité bleues S1 Uni6
ABEBA™ sneakers de sécurité bleues S1 Uni6 sont conçues en maille tricotée hydrofuge bleue avec semelle en PU/TPU antidérapante.
114.63€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2012 ESD S1 SRC |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Bleu |
Matériau des œillets | Acier |
Matériau de revêtement | Doublure aux ions d’argent respirant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16368051
|
ABEBA™
31773/35 |
35 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16378051
|
ABEBA™
31773/36 |
36 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16388051
|
ABEBA™
31773/37 |
37 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16398051
|
ABEBA™
31773/38 |
38 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16308061
|
ABEBA™
31773/39 |
39 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16318061
|
ABEBA™
31773/40 |
40 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16328061
|
ABEBA™
31773/41 |
41 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16338061
|
ABEBA™
31773/42 |
42 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16348061
|
ABEBA™
31773/43 |
43 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16358061
|
ABEBA™
31773/44 |
44 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16368061
|
ABEBA™
31773/45 |
45 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16378061
|
ABEBA™
31773/46 |
46 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16388061
|
ABEBA™
31773/47 |
47 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16398061
|
ABEBA™
31773/48 |
48 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Confort et respirabilité
- Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S1, SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
- Maille tricotée bleue respirante et hydrofuge
- Embout de sécurité en acier (200 joules)
- Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
- Traitement Sanitized
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
CE EN ISO 20345:2012 ESD S1 SRC | |
Bleu | |
Doublure aux ions d’argent respirant | |
Textile | |
Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique | |
Acier | |
EN ISO 20345 : 2012 ; DIN FR 61340 |
Lacets | |
Acier | |
Rembourré | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique | |
Sneakers | |
1 paire |